CAS RN 29112-40-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Etilico del Ácido Metoprolol, TRC
CAS: 29112-40-1 Fórmula molecular: C16 H25 N O4 Peso molecular (g/mol): 295.37 Nombre IUPAC: Etilacetato de etil 2-[4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]fenilacetato SMILES: CCOC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1