Learn More
Éster Etilico del Ácido Metoprolol, TRC
Código de producto. 30469665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469665 100 mg 100 miligramos
30464827 250 mg 250 miligramos
30465328 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338795100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29112-40-1
Fórmula molecular C16 H25 N O4
Peso molecular (g/mol) 295.37
Nombre IUPAC Etilacetato de etil 2-[4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]fenilacetato
SMILES CCOC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoprolol Acid Ethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO4/c1-4-20-16(19)9-13-5-7-15(8-6-13)21-11-14(18)10-17-12(2)3/h5-8,12,14,17-18H,4,9-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1784