CAS RN 28822-73-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 3,4-Dihidroxifeniletilenglicol, TRC
CAS: 28822-73-3 Fórmula molecular: C8 H10 O4 Peso molecular (g/mol): 170.16 Sinónimo: DL-3,4-Dihydroxyphenylglycol,(+/-)-4-(1,2-Dihydroxyethyl)pyrocatechol,4-(1,2-Dihydroxyethyl)-1,2-benzenediol Nombre IUPAC: 4-(1,2-dihidroxietil)benceno-1,2-diol SMILES: OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1