Learn More
rac 3,4-Dihidroxifeniletilenglicol, TRC
Product Code. 30133703
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30133703 25 mg 25 miligramos
30133239 100 mg 100 miligramos
30003307 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133703 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD45451025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28822-73-3
Fórmula molecular C8 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 170.16
Sinónimo DL-3,4-Dihydroxyphenylglycol, (+/-)-4-(1,2-Dihydroxyethyl)pyrocatechol, 4-(1,2-Dihydroxyethyl)-1,2-benzenediol
Nombre IUPAC 4-(1,2-dihidroxietil)benceno-1,2-diol
SMILES OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0579
Porcentaje de pureza >95%