CAS RN 288-99-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3,4-Oxadiazol, TRC
CAS: 288-99-3 Fórmula molecular: C2H2N2O Peso molecular (g/mol): 70.05 Nombre IUPAC: 1,3,4-oxadiazol SMILES: o1cnnc1