Learn More
1,3,4-Oxadiazol, TRC
Código de producto. 30428312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428312 100 mg 100 miligramos
30414859 10 mg -
30420299 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO990985100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-99-3
Fórmula molecular C2H2N2O
Peso molecular (g/mol) 70.05
Nombre IUPAC 1,3,4-oxadiazol
SMILES o1cnnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,4-Oxadiazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2N2O/c1-3-4-2-5-1/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0167