accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 28788-42-3

IUPAC Nombre: decahydronaphthalene
Sinónimos: decalin (cis)-isomer decalin DEC decahydronaphthalene (substance) (trans)-isomer decalin decalin, (trans)- decalin, (cis)- de-kalin dekahydronaphthalin dekalin
Peso molecular (g/mol): 138.25
Fórmula molecular: C10H18
InChi Key: NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCC2CCCCC2C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)