Learn More
Decahidronaftaleno d18, para RMN, envasado en ampollas, + 98 % del átomo D, ACROS Organics™
Código de producto. 10003590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10003590 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10003590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321350010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene-d18
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 98+ atom% D
Deuterio (D) 98.0% min.
Cantidad 1 g
CAS 28788-42-3
Fórmula molecular C10H18
Fórmula lineal C10D18
Número MDL MFCD00044371
Sinónimo cis-decahydronaphthalene-d18, decahydronaphthalene-d18, decalin™-d18, d18-cis-decahydronaphthalene, decahydro-d10-naphthalene-d8, decahydronaphthalene-d18 cis/trans, decahydronaphthalene-d18, 98 atom % d, cis-decahydronaphthalene-d18,99.5 atom % d cis trans
Clave InChI NNBZCPXTIHJBJL-XRRAJICISA-N
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecadeuterionaftaleno
Peso molecular (g/mol) 156.364
PubChem CID 2724146
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.4
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Decahydronaphthalene-d18, packaged in ampules
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.