Learn More
Decahidronaftaleno-d{18}, cis + trans, 99 % (isotópico), Thermo Scientific™
Código de producto. 15456445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456445 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15456445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042278.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene-d{18}
Forma física Líquido
Nombre de nota cis + trans, Isotopic
Densidad 1.014 g/mL
Temperatura de inflamación 57° (135 °F)
Índice de refracción 1,4745
Cantidad 1 g
CAS 28788-42-3
Punto de ebullición De 70 °C a 71 °C (17 mmHg)
Fórmula molecular C10H18
Número MDL MFCD00044371
Número UN UN1147
Sinónimo cis-decahydronaphthalene-d18, decahydronaphthalene-d18, decalin™-d18, d18-cis-decahydronaphthalene, decahydro-d10-naphthalene-d8, decahydronaphthalene-d18 cis/trans, decahydronaphthalene-d18, 98 atom % d, cis-decahydronaphthalene-d18,99.5 atom % d cis trans
Clave InChI NNBZCPXTIHJBJL-XRRAJICISA-N
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecadeuterionaftaleno
Peso molecular (g/mol) 156.364
PubChem CID 2724146
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.4
Porcentaje de pureza 99%