CAS RN 28785-06-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-N-Profilbaldehído, TRC
CAS: 28785-06-0 Fórmula molecular: C10 H12 O Peso molecular (g/mol): 148.2017 Sinónimo: 4-n-Propylbenzaldehyde,Benzaldehyde, p-propyl- (8CI),4-Propylbenzaldehyde,4-(n-Propyl)benzaldehyde,[4-Propylphenyl]methanone,p-Propylbenzaldehyde,Benzaldehyde, 4-propyl- Nombre IUPAC: 4-propilbenzaldehído SMILES: CCCc1ccc(C=O)cc1