Learn More
4-N-Profilbaldehído, TRC
Código de producto. 30428029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428029 1 g 1 g
30424496 500 mg -
30411260 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8353181G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28785-06-0
Fórmula molecular C10 H12 O
Peso molecular (g/mol) 148.2017
Sinónimo 4-n-Propylbenzaldehyde, Benzaldehyde, p-propyl- (8CI), 4-Propylbenzaldehyde, 4-(n-Propyl)benzaldehyde, [4-Propylphenyl]methanone, p-Propylbenzaldehyde, Benzaldehyde, 4-propyl-
Nombre IUPAC 4-propilbenzaldehído
SMILES CCCc1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylbenzaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c1-2-3-9-4-6-10(8-11)7-5-9/h4-8H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0888