accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOONOO

CAS RN 287118-97-2

IUPAC Nombre: 4-[(nitrooxy)methyl]phenyl 2-(acetyloxy)benzoate
Sinónimos: 4-[(nitrooxy)methyl]phenyl 2-(acetyloxy)benzoate
Peso molecular (g/mol): 331.28
Fórmula molecular: C16H13NO7
InChi Key: CTHNKWFUDCMLIQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC1=CC=C(CO[N+]([O-])=O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados