Learn More
NO-aspirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NO-Aspirin |
| CAS | 287118-97-2 |
| Fórmula molecular | C16 H13 N O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13NO7/c1-11(18)23-15-5-3-2-4-14(15)16(19)24-13-8-6-12(7-9-13)10-22-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccc(CO[N+](=O)[O-])cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloxibenzoato de [4-(nitrooximetil)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 331.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.0692 |