CAS RN 2870-30-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dietilo fosfato Sal de sodio, TRC
CAS: 2870-30-6 Fórmula molecular: C4H10NaO4P Peso molecular (g/mol): 176.08 Sinónimo: Phosphoric Acid Diethyl Ester Sodium Salt,Ethyl Sodium Phosphate,Diethyl Sodium Phosphate,Sodium Diethyl Phosphate; SMILES: CCOP(=O)([O-])OCC.[Na+]