Learn More
Dietilo fosfato Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30134103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134103 2.5 g 2.50 g
30005321 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4447202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2870-30-6
Fórmula molecular C4H10NaO4P
Peso molecular (g/mol) 176.08
Sinónimo Phosphoric Acid Diethyl Ester Sodium Salt, Ethyl Sodium Phosphate, Diethyl Sodium Phosphate, Sodium Diethyl Phosphate;
SMILES CCOP(=O)([O-])OCC.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Phosphate Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11O4P.Na/c1-3-7-9(5,6)8-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0214
Porcentaje de pureza >95%