accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3HOH2N

CAS RN 2854-16-2

IUPAC Nombre: 1-amino-2-methylpropan-2-ol
Sinónimos: 1-amino-2-methylpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol): 89.14
Fórmula molecular: C4H11NO
InChi Key: LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(O)CN
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados