Learn More
3-amino-2-metil-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 2854-16-2 |
| Fórmula molecular | C4H11NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | ,1-Dimethylethanolamine, 1-Amino-2-methyl-2-propanol, 2-Amino-alpha,alpha-dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propylamine, 2-Hydroxy-2-methylpropan-1-amine, 2-Hydroxyisobutylamine, 2-Methyl-2-hydroxypropylamine, NSC 17697 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)CN |
| Nombre IUPAC | 1-amino-2-metilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 89.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0841 |