CAS RN 284686-27-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Nevirapina-12-(n-proyllidenyl), TRC
CAS: 284686-27-7 Fórmula molecular: C18 H18 N4 O Peso molecular (g/mol): 306.36 Sinónimo: 4-(But-1-en-1-yl)-11-cyclopropyl-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6(11H)-one,4-(1-Buten-1-yl)-11-cyclopropyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one Nombre IUPAC: 4-[(E)-but-1-enilo]-11-ciclopropil-5H-dipirido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepina-6-one SMILES: CC\C=C\c1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12