Learn More
Nevirapina-12-(n-proyllidenyl), TRC
Código de producto. 30465205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465205 25 mg 25 miligramos
30464407 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30465205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39128025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 284686-27-7
Fórmula molecular C18 H18 N4 O
Peso molecular (g/mol) 306.36
Sinónimo 4-(But-1-en-1-yl)-11-cyclopropyl-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6(11H)-one, 4-(1-Buten-1-yl)-11-cyclopropyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
Nombre IUPAC 4-[(E)-but-1-enilo]-11-ciclopropil-5H-dipirido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepina-6-one
SMILES CC\C=C\c1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nevirapine-12-(n-proylidenyl)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N4O/c1-2-3-5-12-9-11-20-17-15(12)21-18(23)14-6-4-10-19-16(14)22(17)13-7-8-13/h3-6,9-11,13H,2,7-8H2,1H3,(H,21,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1481