CAS RN 284665-15-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-Acetil-L-Ácido-Aspártico-d3, TRC
CAS: 284665-15-2 Fórmula molecular: C6 D3 H6 N O5 Peso molecular (g/mol): 178.158 Sinónimo: L-Aspartic-2,3,3-d3 acid, N-acetyl- (9CI),(2S)-2-Acetamidobutanedioic-2,3,3-d3 acid,N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-d3 acid,N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-D3 acid Nombre IUPAC: (2S)-2-acetamido-2,3,3-ácido trideuteriobutanedioico SMILES: [2H]C([2H])(C(=O)O)[C@]([2H])(NC(=O)C)C(=O)O
2
Ácido N-acetil-L-aspártico-2,3,3-d3, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.