Learn More
Ácido N-acetil-L-aspártico-2,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-aspartic Acid-d3 |
| CAS | 284665-15-2 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H6 N O5 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | L-Aspartic-2,3,3-d3 acid, N-acetyl- (9 CI), (2 S)-2-Acetamidobutanedioic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-D3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)[C@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-acetamido-2,3,3-trideuteriobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.067 g/mol |
| Mostrar más |