Learn More
N-Acetil-L-Ácido-Aspártico-d3, TRC
Código de producto. 30179569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179569 10 mg 10 miligramos
30179433 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16860810MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 284665-15-2
Fórmula molecular C6 D3 H6 N O5
Peso molecular (g/mol) 178.158
Sinónimo L-Aspartic-2,3,3-d3 acid, N-acetyl- (9CI), (2S)-2-Acetamidobutanedioic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-L-aspartic-2,3,3-D3 acid
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-2,3,3-ácido trideuteriobutanedioico
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)O)[C@]([2H])(NC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-aspartic Acid-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2D2,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.067