CAS RN 2820-55-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2'S)-Nicotina 1-Óxido, TRC
CAS: 2820-55-5 Fórmula molecular: C10 H14 N2 O Peso molecular (g/mol): 178.23 Sinónimo: Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, 1-oxide,Nicotine N-oxide (6CI),Nicotine, 1-oxide (7CI,8CI),Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, 1-oxide, (S)-,3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium-1-olate,Nicotine 1-N-oxide,3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine 1-oxide,(2S)-1-Methyl-2-(1-oxido-3-pyridinyl)pyrrolidine,(2'S)-Nicotine 1-oxide Nombre IUPAC: 3-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]-1-oxidopiridina-1-ium SMILES: CN1CCC[C@H]1c2ccc[n+]([O-])c2