Learn More
(2'S)-Nicotina 1-Óxido, TRC
Código de producto. 18062950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18062950 50 mg 50 miligramos
18000450 100 mg 100 miligramos
18042050 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18062950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN42800050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2820-55-5
Fórmula molecular C10 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, 1-oxide, Nicotine N-oxide (6CI), Nicotine, 1-oxide (7CI,8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, 1-oxide, (S)-, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium-1-olate, Nicotine 1-N-oxide, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine 1-oxide, (2S)-1-Methyl-2-(1-oxido-3-pyridinyl)pyrrolidine, (2'S)-Nicotine 1-oxide
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]-1-oxidopiridina-1-ium
SMILES CN1CCC[C@H]1c2ccc[n+]([O-])c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2'S)-Nicotine 1-Oxide
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-11-6-3-5-10(11)9-4-2-7-12(13)8-9/h2,4,7-8,10H,3,5-6H2,1H3/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1106
Porcentaje de pureza >95%