CAS RN 2810299-43-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(1S,3R,4R)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-4-(2-((5-cloropiridin-2-il)amino)-2-oxoacetamido)ciclohexanocarboxilato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1S,3R,4R)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-4-(2-((5-cloropiridin-2-il)amino)-2-oxoacetamido)ciclohexanocarboxilato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(1S,3R,4R)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-4-(2-((5-cloropiridin-2-il)amino)-2-oxoacetamido)ciclohexanocarboxilato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.