Learn More
(1S,3R,4R)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-4-(2-((5-cloropiridin-2-il)amino)-2-oxoacetamido)ciclohexanocarboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30378006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30378006 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30378006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE70288025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3R,4R)-Ethyl 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(2-((5-chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetamido)cyclohexanecarboxylate
CAS 2810299-43-3
Fórmula molecular C21H29ClN4O6
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29ClN4O6/c1-5-31-19(29)12-6-8-14(15(10-12)25-20(30)32-21(2,3)4)24-17(27)18(28)26-16-9-7-13(22)11-23-16/h7,9,11-12,14-15H,5-6,8,10H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,30)(H,23,26,28)/t12-,14+,15+/m0/s1
SMILES O=C(OCC)[C@H]1CC[C@@H](NC(C(NC2=NC=C(Cl)C=C2)=O)=O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C1
Nombre IUPAC (1S,3R,4R)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-4-(2-((5-cloropiridin-2-il)amino)-2-oxoacetamido)ciclohexano-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 468.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.18
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.