accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3ONOHOOClClCl(E)(?)

CAS RN 278779-30-9

IUPAC Nombre: 3-[(1E)-2-(2-chloro-4-{[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-(propan-2-yl)-1,2-oxazol-4-yl]methoxy}phenyl)ethenyl]benzoic acid
Sinónimos: 3-[(1E)-2-(2-chloro-4-{[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-isopropyl-1,2-oxazol-4-yl]methoxy}phenyl)ethenyl]benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 542.84
Fórmula molecular: C28H22Cl3NO4
InChi Key: BYTNEISLBIENSA-MDZDMXLPSA-N
SMILES: CC(C)C1=C(COC2=CC=C(\C=C\C3=CC=CC(=C3)C(O)=O)C(Cl)=C2)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados