Learn More
GW 4064, MedChemExpress
Código de producto. 16498058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498058 10 mg 10 miligramos
16487836 100 mg 100 miligramos
16440528 5 mg 5 miligramos
16411316 200 mg 200 miligramos
16403987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50108
MedChemExpress GW 4064 is a potent FXR agonist with an EC50 of 65 nM.
GW 4064 is a potent FXR agonist with an EC50 of 65 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 4064
CAS 278779-30-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H22Cl3NO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (230.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 100 mg/mL (184.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC(/C=C/C2=CC=C(C=C2Cl)OCC3=C(ON=C3C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C(C)C)=C1)O
Peso molecular (g/mol) 542.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.84
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death