accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(S)(R)OH(S)O(S)(S)HOHOOOOOOHHOOH

CAS RN 27740-01-8

IUPAC Nombre: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-{[5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Sinónimos: scutellarin scutellarein-7-glucuronide scutellarein-7β-D-glucuronide
Peso molecular (g/mol): 462.36
Fórmula molecular: C21H18O12
InChi Key: DJSISFGPUUYILV-ZFORQUDYSA-N
SMILES: O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(O)C(O)=C3C(=O)C=C(OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)