Learn More
Scutellarin, TRC
Código de producto. 17950925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950925 25 mg 25 miligramos
17914225 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS20190025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27740-01-8
Fórmula molecular C21 H18 O12
Peso molecular (g/mol) 462.36
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5,6-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-oxocromeno-7-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccc(O)cc4)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scutellarin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(23)13-11(31-10)6-12(14(24)15(13)25)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-22,24-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.0798