Learn More
Thermo Scientific Chemicals Escutelarina
Código de producto. 16524474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16524474 250 mg 250 miligramos
16514474 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524474 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465132500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27740-01-8 | C21H18O12 | 462.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27740-01-8
Peso molecular (g/mol) 462.36
Clave InChI DJSISFGPUUYILV-ZFORQUDYSA-N
Nombre IUPAC ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-{[5,6-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-oxo-4H-cromen-7-il]oxi}-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(O)C(O)=C3C(=O)C=C(OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scutellarin
Fórmula molecular C21H18O12
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.36