accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3NONOHCH3H3CCH3CH3CH3H3CONOHH3CH3CCH3CH3H3CCH3OHOH3CH3CCH3

CAS RN 27676-62-6

IUPAC Nombre: tris[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Sinónimos: tris[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Peso molecular (g/mol): 784.1
Fórmula molecular: C48H69N3O6
InChi Key: VNQNXQYZMPJLQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC(CN2C(=O)N(CC3=CC(=C(O)C(=C3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)N(CC3=CC(=C(O)C(=C3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C2=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados