Learn More
1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona, Mikromol
Descripción
1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) Isocyanurate |
| CAS | 27676-62-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) Isocyanurate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C48 H69 N3 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)- (8CI), 1,3,5-Tris[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazinetrione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanuric acid), 1,3,5-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)-5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)[1,3,5]triazin-2,4,6-trione, ADK Stab AO 20, AO 106, AO 1179, AO 2, AO 20, AO 20 antioxidant, AO 3114, AT 3114, Adeka Stab AO 20, AgeRite GT, Alvinox FB, Anox 3114, Anox IC 14, Antioxidant 1179, Antioxidant 3114, Chinox 3114, Cyanox 1741, E 043, Ethanox 314, Evernox 3114, G 3114, Good-rite 3114, Hostanox M 014, IR 3114, Irganox 3114, Keminox 314, Mark AO 20, Mixxim AO 20, Songnox 3114, Sonox 3114, Thanox 3114, Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, Vanox GT, Vixid, Yoshinox 314, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-, Plastic additive 13 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H69N3O6/c1-43(2,3)31-19-28(20-32(37(31)52)44(4,5)6)25-49-40(55)50(26-29-21-33(45(7,8)9)38(53)34(22-29)46(10,11)12)42(57)51(41(49)56)27-30-23-35(47(13,14)15)39(54)36(24-30)48(16,17)18/h19-24,52-54H,25-27H2,1-18H3 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(CN2C(=O)N(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C2=O)cc(c1O)C(C)(C)C |
| Mostrar más |