Learn More
1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona, Mikromol
Código de producto. 30459726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30459726 100 mg
1 options
Código de producto. 30459726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3963.080100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) Isocyanurate
CAS 27676-62-6
Nombres de analitos o componentes Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) Isocyanurate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C48 H69 N3 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)- (8CI), 1,3,5-Tris[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazinetrione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanuric acid), 1,3,5-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)-5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)[1,3,5]triazin-2,4,6-trione, ADK Stab AO 20, AO 106, AO 1179, AO 2, AO 20, AO 20 antioxidant, AO 3114, AT 3114, Adeka Stab AO 20, AgeRite GT, Alvinox FB, Anox 3114, Anox IC 14, Antioxidant 1179, Antioxidant 3114, Chinox 3114, Cyanox 1741, E 043, Ethanox 314, Evernox 3114, G 3114, Good-rite 3114, Hostanox M 014, IR 3114, Irganox 3114, Keminox 314, Mark AO 20, Mixxim AO 20, Songnox 3114, Sonox 3114, Thanox 3114, Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, Vanox GT, Vixid, Yoshinox 314, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-, Plastic additive 13
Fórmula InChI InChI=1S/C48H69N3O6/c1-43(2,3)31-19-28(20-32(37(31)52)44(4,5)6)25-49-40(55)50(26-29-21-33(45(7,8)9)38(53)34(22-29)46(10,11)12)42(57)51(41(49)56)27-30-23-35(47(13,14)15)39(54)36(24-30)48(16,17)18/h19-24,52-54H,25-27H2,1-18H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1cc(CN2C(=O)N(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C2=O)cc(c1O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 1,3,5-tris[(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)metil]-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
Peso molecular (g/mol) 784.08
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 783.5186 g/mol