accessibility menu, dialog, popup

UserName

HHClClCH3NCH3OONCH3CH3O

CAS RN 27591-69-1

IUPAC Nombre: dihydrogen 2,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9H-fluoren-9-one dichloride
Sinónimos: tilorone
Peso molecular (g/mol): 483.47
Fórmula molecular: C25H36Cl2N2O3
InChi Key: BSVYJQAWONIOOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCN(CC)CCOC1=CC=C2C3=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C3C(=O)C2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados