Learn More
Tilorone dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Tilorone dihydrochloride is the first recognized synthetic, small molecular weight compound that is an orally active interferon inducer, used as an antiviral drug.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tilorone dihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 27591-69-1 |
| Color | Naranja |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H36Cl2N2O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (206.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (25.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C(C3=C1C=C(OCCN(CC)CC)C=C3)C=CC(OCCN(CC)CC)=C2.[H]Cl.[H]Cl |
| Mostrar más |