CAS RN 27480-30-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lincomicina 2-fosfato, TRC
CAS: 27480-30-4 Fórmula molecular: C18H35N2O9PS Peso molecular (g/mol): 486.52 Sinónimo: Methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside 2-(dihydrogen phosphate),Clindamycin Phosphate EP Impurity F SMILES: O[C@H]1[C@@H]([C@H](NC([C@H]2C[C@H](CCC)CN2C)=O)[C@H](O)C)O[C@H](SC)C(OP(O)(O)=O)C1O