Learn More
Lincomicina 2-fosfato, TRC
Código de producto. 17914275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914275 10 mg 10 miligramos
17911155 5 mg 5 miligramos
17903155 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17914275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46620510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27480-30-4
Fórmula molecular C18H35N2O9PS
Peso molecular (g/mol) 486.52
Sinónimo Methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside 2-(dihydrogen phosphate), Clindamycin Phosphate EP Impurity F
SMILES O[C@H]1[C@@H]([C@H](NC([C@H]2C[C@H](CCC)CN2C)=O)[C@H](O)C)O[C@H](SC)C(OP(O)(O)=O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lincomycin 2-Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C18H35N2O9PS/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(24)19-12(9(2)21)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,21-23H,5-8H2,1-4H3,(H,19,24)(H2,25,26,27)/t9-,10-,11+,12-,13-,14+,15-,16-,18-/m1/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.1801
Porcentaje de pureza >95%