CAS RN 274693-54-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-hidroxietoxi)-2,2-dimetiltetrahidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]dioxol-4-il)carbamato de bencilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-hidroxietoxi)-2,2-dimetiltetrahidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]dioxol-4-il)carbamato de bencilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.