Learn More
((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-hidroxietoxi)-2,2-dimetiltetrahidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]dioxol-4-il)carbamato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl ((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-Hydroxyethoxy)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)carbamate |
| CAS | 274693-54-8 |
| Fórmula molecular | C18H25NO6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ticagrelor Impurity (Intermediate) Tgk-10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO6/c1-18(2)24-15-13(10-14(16(15)25-18)22-9-8-20)19-17(21)23-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13-16,20H,8-11H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,14+,15+,16-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H]2[C@@]3([H])[C@@](OC(C)(C)O3)([H])[C@@H](OCCO)C2 |
| Nombre IUPAC | N-[(3aR,4S,6R,6aS)-4-(2-hidroxietoxi)-2,2-dimetil-4,5,6,6a-tetrahidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]dioxol-6-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 351.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1682 |