CAS RN 2741633-20-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Monohidroxiisononilo ftalato, TRC
CAS: 2741633-20-3 Fórmula molecular: C17H24O5 Peso molecular (g/mol): 308.37 Nombre IUPAC: 2-(((9-hidroxinonano-2-il)oxi)carbonil)ácido benzoico SMILES: CC(CCCCCCCO)OC(C1=CC=CC=C1C(O)=O)=O