Learn More
Monohidroxiisononilo ftalato, TRC
Código de producto. 30134581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134581 100 mg 100 miligramos
30007660 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM547540100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2741633-20-3
Fórmula molecular C17H24O5
Peso molecular (g/mol) 308.37
Nombre IUPAC 2-(((9-hidroxinonano-2-il)oxi)carbonil)ácido benzoico
SMILES CC(CCCCCCCO)OC(C1=CC=CC=C1C(O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monohydroxyisononyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O5/c1-13(9-5-3-2-4-8-12-18)22-17(21)15-11-7-6-10-14(15)16(19)20/h6-7,10-11,13,18H,2-5,8-9,12H2,1H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.16
Porcentaje de pureza >95%