CAS RN 27414-68-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Índigo Carmíneo 5,7'-Isómero (~90%), TRC
CAS: 27414-68-2 Fórmula molecular: C16 H8 N2 Na2 O8 S2 Peso molecular (g/mol): 466.35 Sinónimo: 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-7-sulfo-2H-indol-2-ylidene)-2,3-dihydro-3-oxo-1H-indole-5-sulfonic Acid Sodium Salt,3,3'-Dioxo-[δ2,2'-Biindoline]-5,7'-disulfonic Acid Disodium Salt Nombre IUPAC: [(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sodiooxisulfonil-indolina-2-ilideno)indolina-7-il]sulfoniloxisódica SMILES: [Na]OS(=O)(=O)c1ccc2N\C(=C/3\Nc4c(cccc4S(=O)(=O)O[Na])C3=O)\C(=O)c2c1