Learn More
Índigo Carmíneo 5,7'-Isómero (~90%), TRC
Código de producto. 17963875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963875 50 mg 50 miligramos
17914865 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI52117550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27414-68-2
Fórmula molecular C16 H8 N2 Na2 O8 S2
Peso molecular (g/mol) 466.35
Sinónimo 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-7-sulfo-2H-indol-2-ylidene)-2,3-dihydro-3-oxo-1H-indole-5-sulfonic Acid Sodium Salt, 3,3'-Dioxo-[δ2,2'-Biindoline]-5,7'-disulfonic Acid Disodium Salt
Nombre IUPAC [(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sodiooxisulfonil-indolina-2-ilideno)indolina-7-il]sulfoniloxisódica
SMILES [Na]OS(=O)(=O)c1ccc2N\C(=C/3\Nc4c(cccc4S(=O)(=O)O[Na])C3=O)\C(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indigo Carmine 5,7'-Isomer
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-8-2-1-3-11(28(24,25)26)12(8)18-14(15)13-16(20)9-6-7(27(21,22)23)4-5-10(9)17-13;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.9517