CAS RN 273724-21-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tiamina monofosfato dihidrato, TRC
CAS: 273724-21-3 Fórmula molecular: C12 H18 N4 O4 P S . Cl . 2 H2 O Peso molecular (g/mol): 416.82 Sinónimo: 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-thiazolium Chloride Hydrate (1:1:2),Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, chloride, dihydrate (9CI),Thiamine Monophosphate Dihydrate Nombre IUPAC: 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-ium-5-il]fosfato de dihidrógeno etil; cloruro; dihidrato SMILES: O.O.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(=O)(O)O)c2C)c(N)n1