Learn More
Tiamina monofosfato dihidrato, TRC
Código de producto. 30137343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137343 2.5 g 2.50 g
30133154 5 g 5 g
17984895 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3441422.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 273724-21-3
Fórmula molecular C12 H18 N4 O4 P S . Cl . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 416.82
Sinónimo 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-thiazolium Chloride Hydrate (1:1:2), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, chloride, dihydrate (9CI), Thiamine Monophosphate Dihydrate
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-ium-5-il]fosfato de dihidrógeno etil; cloruro; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(=O)(O)O)c2C)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine Monophosphate Dihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N4O4PS.ClH.2H2O/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H;2*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.0686
Porcentaje de pureza >95%