CAS RN 27369-25-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dihidrocloruro de guanilmelamina, TRC
CAS: 27369-25-1 Fórmula molecular: C4H8N8 • 2HCl Peso molecular (g/mol): 241.08 Sinónimo: N-(4-amino-3,6-dihydro-6-imino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Dihydrochloride,(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Dihydrochloride,(4,6-Diamino-s-triazin-2-yl)guanidine,Dihydrochloride (Aminoiminomethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine Dihydrochloride,Monoguanylmelamine Dihydrochloride,Metformin EP Impurity B Nombre IUPAC: 1-(4,6-diamino-1,3,5-triazina-2-il)clorhidrato de guanidina SMILES: N=C(NC1=NC(N)=NC(N)=N1)N.Cl.Cl