Learn More
Dihidrocloruro de guanilmelamina, TRC
Código de producto. 30240925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240925 10 mg 10 miligramos
30240478 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG41622510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27369-25-1
Fórmula molecular C4H8N8 • 2HCl
Peso molecular (g/mol) 241.08
Sinónimo N-(4-amino-3,6-dihydro-6-imino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Dihydrochloride, (4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Dihydrochloride, (4,6-Diamino-s-triazin-2-yl)guanidine, Dihydrochloride (Aminoiminomethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine Dihydrochloride, Monoguanylmelamine Dihydrochloride, Metformin EP Impurity B
Nombre IUPAC 1-(4,6-diamino-1,3,5-triazina-2-il)clorhidrato de guanidina
SMILES N=C(NC1=NC(N)=NC(N)=N1)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanylmelamine Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N8.2ClH/c5-1(6)9-4-11-2(7)10-3(8)12-4;;/h(H8,5,6,7,8,9,10,11,12);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.05