CAS RN 27244-64-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Hidroxi-L-DOPA, TRC
CAS: 27244-64-0 Fórmula molecular: C9 H11 N O5 Peso molecular (g/mol): 213.19 Sinónimo: 3-(3,4,6-Trihydroxyphenyl)-alanine Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-3-(2,4,5-trihidroxifenil)ácido propanoico SMILES: N[C@@H](Cc1cc(O)c(O)cc1O)C(=O)O