Learn More
6-Hidroxi-L-DOPA, TRC
Código de producto. 30137106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137106 250 mg 250 miligramos
30008371 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH941725250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27244-64-0
Fórmula molecular C9 H11 N O5
Peso molecular (g/mol) 213.19
Sinónimo 3-(3,4,6-Trihydroxyphenyl)-alanine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2,4,5-trihidroxifenil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1cc(O)c(O)cc1O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(3,4,6-Trihydroxyphenyl)-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)/t5-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0637