CAS RN 27210-57-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Miltirone, TRC
CAS: 27210-57-7 Fórmula molecular: C19 H22 O2 Peso molecular (g/mol): 282.38 Nombre IUPAC: 8,8-dimetil-2-propano-2-il-6,7-dihidro-5H-fenantoreno-3,4-dión SMILES: CC(C)C1=Cc2ccc3c(CCCC3(C)C)c2C(=O)C1=O